Learn More
Hydrate de tétrachlorhydrate de 3,3’-diaminobenzidine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15444629
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Substrat de peroxydase largement utilisé pour les techniques d’immunotransfert et de coloration immunohistochimique
3,3?-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) was used as a chromogen, for detecting the antigen-antibody complex. It is one of the most potent marker being used in immunochemistry, mostly at the electron and light microscope levels. It is used as a histological stain for peroxidase activity. Reaction between 3,3'-Diaminobenzidine and peroxidase forms a visible insoluble product. This approach has been used to assay activity of glutamate decarboxylase in rat cerebellar sections and to detect horseradish peroxidase presence on cultured cell surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,3′-diaminobenzidine-tétrahydrochloride-dihydraté (DAB) a été utilisé comme chromogène pour détecter le complexe antigène-anticorps. Il s’agit de l’un des marqueurs les plus puissants utilisés en immunochimie, principalement au niveau des microscopes à électrons et à lumière. Il est utilisé comme coloration histologique pour l’activité de la peroxydase. La réaction entre la 3,3′-diaminobenzidine et la peroxydase forme un produit insoluble visible. Cette approche a été utilisée pour doser l’activité de la glutamate décarboxylase dans les coupes cérébelleuses de rat et pour détecter la présence de peroxydase de raifort sur les surfaces cellulaires cultivées.
Solubilité
Soluble à 5 % (p/v) dans l’eau
Remarques
Conserver à température ambiante. La poudre a une durée de conservation de 3 ans. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Hygroscopique. Stocker avec dessiccant. Manipuler sous azote, protéger de l’humidité. Stocker sous azote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868272-85-9
Formule moléculaire C12H18Cl4N4
Poids moléculaire (g/mol) 360.10
Numéro MDL MFCD08273058
Clé InChI KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
CID PubChem 23191111
Nom IUPAC 4-(3,4-diaminophényl)benzène-1,2-diamine ; hydrate
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Couleur Gris
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble at 5%(w/v) in water
Poids de la formule 360.11 (Anhydrous)
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,3-Diaminobenzidinetetrahydrochloridehydrate