Learn More
3,3',5,5'-Tétrabromobisphénol A, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
48.44€ - 447.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-94-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H12Br4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 543.875 |
Numéro MDL | MFCD00013962 |
Clé InChI | VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p |
CID PubChem | 6618 |
ChEBI | CHEBI:33217 |
Nom IUPAC | 2,6-Dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)propane-2-yl]phénol |
SMILES | CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17395.22 |
100 g |
48.44€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17395.36 |
500 g |
166.83€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17395.0E |
2500 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79-94-7 | |
543.875 | |
VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N | |
6618 | |
2,6-Dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)propane-2-yl]phénol |
C15H12Br4O2 | |
MFCD00013962 | |
tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p | |
CHEBI:33217 | |
CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br |
Spécification
3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A | |
179°C to 182°C | |
Odorless | |
MFCD00013962 | |
tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p | |
CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br | |
543.875 | |
CHEBI:33217 | |
97% |
79-94-7 | |
1.76 | |
C15H12Br4O2 | |
UN3077 | |
VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-Dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)propane-2-yl]phénol | |
6618 | |
543.87 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-236-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SM0894500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only