Learn More
3,3',5,5'-Tétrabromobisphénol A, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423647
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-94-7
Formule moléculaire C15H12Br4O2
Poids moléculaire (g/mol) 543.875
Numéro MDL MFCD00013962
Clé InChI VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p
CID PubChem 6618
ChEBI CHEBI:33217
Nom IUPAC 2,6-Dibromo-4-[2-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)propane-2-yl]phénol
SMILES CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Point de fusion 179°C to 182°C
Densité 1.76
Odeur Odorless
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 543.87
Pourcentage de pureté 97%