Learn More
3-(3,4-dihydroxyphényle)-L-alanine, 99 %
La 3-(3,4-dihydroxyphényl)-L-alanine (lévodopa ORL-dopa), numéro CAS 59-92-7, est une molécule précurseur de dopamine.
50.40€ - 1178.00€
Identifiants chimiques
CAS | 59-92-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.19 |
Numéro MDL | MFCD00002598 |
Clé InChI | WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N |
Synonyme | levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa |
CID PubChem | 6047 |
ChEBI | CHEBI:15765 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque |
SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10606762
|
Thermo Scientific Acros
167530050 |
5 g | Flacon en verre |
50.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10701251
|
Thermo Scientific Acros
167530250 |
25 g | Flacon en verre |
172.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703724
|
Thermo Scientific Acros
167531000 |
100 g | Flacon en verre |
512.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10485555
|
Thermo Scientific Acros
167535000 |
500 g | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La 3-(3,4-dihydroxyphényl)-L-alanine, ou L-dopa, est convertie en dopamine par la DOPA décarboxylase dans le corps
•Lors de sa conversion en dopamine, elle agit comme neurotransmetteur excitateur
Applications
• La L-dopa est utile dans l’étude en laboratoire de Parkinson pour régénérer la dopamine dans les circuits épuisés
• La L-dopa a également été utilisée pour la recherche en laboratoire sur l’hypertension et l’activité des mélanocytes
Identifiants chimiques
59-92-7 | |
197.19 | |
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N | |
6047 | |
acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque |
C9H11NO4 | |
MFCD00002598 | |
levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa | |
CHEBI:15765 | |
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O |
Spécification
3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine | |
Crème à blanc | |
C9H11NO4 | |
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H | |
14, IV, 2492 | |
15, 5516 | |
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N | |
acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque | |
6047 | |
197.19 | |
0.1% max. |
59-92-7 | |
99% | |
Authentique | |
MFCD00002598 | |
1% max. | |
levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa | |
N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O | |
197.19 | |
CHEBI:15765 | |
≥98.5% | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
RUO – Research Use Only