Learn More
3-(3,4-dihydroxyphényle)-L-alanine, 99 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
General Description
• 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, or L-dopa, is converted to dopamine by DOPA decarboxylase in the body
• Upon conversion to dopamine, it acts as an excitatory neurotransmitter
Applications
• L-dopa is useful in the laboratory study of Parkinson’s to replenish dopamine in depleted circuits
• L-dopa has also been used for laboratory research on hypertension and melanocyte activity
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine |
Couleur | Crème à blanc |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Perte à la dessiccation | 1% max. |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H |
Beilstein | 14, IV, 2492 |
Merck Index | 15, 5516 |
Cendres sulfatées | 0.1% max. |