Learn More
3-(2-Aminoéthylamino)propylméthyldiméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
23.70€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3069-29-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H22N2O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.36 |
Numéro MDL | MFCD00054776 |
Clé InChI | MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl |
CID PubChem | 76482 |
Nom IUPAC | (2-aminoethyl)({3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl})amine |
SMILES | CO[Si](C)(CCCNCCN)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11416396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23159.14 |
25 g |
23.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11426396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23159.22 |
100 g |
48.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11436396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23159.36 |
500 g |
151.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3069-29-2 | |
206.36 | |
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N | |
76482 | |
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC |
C8H22N2O2Si | |
MFCD00054776 | |
n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl | |
(2-aminoethyl)({3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl})amine |
Spécification
265°C | |
3069-29-2 | |
MFCD00054776 | |
2074259 | |
n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl | |
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC | |
206.36 | |
206.36 | |
Amine-like | |
Air and moisture sensitive |
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane | |
C8H22N2O2Si | |
UN2735 | |
90°C (194°F) | |
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N | |
(2-aminoethyl)({3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl})amine | |
76482 | |
97% | |
1.449 | |
0.968 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P261-P264b-P270-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-336-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only