Learn More
3-(2-Aminoéthylamino)propylméthyldiméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416396
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3069-29-2
Formule moléculaire C8H22N2O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 206.36
Numéro MDL MFCD00054776
Clé InChI MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
CID PubChem 76482
Nom IUPAC (2-aminoethyl)({3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl})amine
SMILES CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Spécification
Point d’ébullition 265°C
Nom chimique ou matériau 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2074259
Point d’éclair 90°C (194°F)
Poids de la formule 206.36
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.449
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.968