Learn More
3-(1-azépanyl)-2,2-diméthylpropylamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
107.00€ - 670.00€
Identifiants chimiques
CAS | 845885-85-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H24N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.327 |
Numéro MDL | MFCD06200874 |
Clé InChI | SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine |
CID PubChem | 2794705 |
Nom IUPAC | 3-(azépane-1-yl)-2,2-diméthylpropan-1-amine |
SMILES | CC(C)(CN)CN1CCCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10551573
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01190CB |
250 mg |
107.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10503983
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01190DA |
1 g |
207.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10662875
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01190DE |
5 g |
670.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
845885-85-0 | |
184.327 | |
SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N | |
2794705 | |
CC(C)(CN)CN1CCCCCC1 |
C11H24N2 | |
MFCD06200874 | |
3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine | |
3-(azépane-1-yl)-2,2-diméthylpropan-1-amine |
Spécification
3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine | |
95.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD06200874 | |
SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N | |
3-(azépane-1-yl)-2,2-diméthylpropan-1-amine | |
2794705 | |
95% |
845885-85-0 | |
95% | |
C11H24N2 | |
3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine | |
CC(C)(CN)CN1CCCCCC1 | |
184.327 | |
184.32 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a
Mention d’avertissement GHS :danger