Learn More
3-(1-azépanyl)-2,2-diméthylpropylamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10503983
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 845885-85-0
Formule moléculaire C11H24N2
Poids moléculaire (g/mol) 184.327
Numéro MDL MFCD06200874
Clé InChI SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine
CID PubChem 2794705
Nom IUPAC 3-(azépane-1-yl)-2,2-diméthylpropan-1-amine
SMILES CC(C)(CN)CN1CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.32
Pourcentage de pureté 95%