Learn More
(2E,4E)-1-Phényl-4-(1,3,3 -triméthyl-2-indolinylidène)-2-butène-1 -one, 95 %, Thermo Scientific™
24.90€ - 180.00€
Identifiants chimiques
CAS 14575-25-8
Formule moléculaire C21H21NO
Poids moléculaire (g/mol) 303.405
Numéro MDL MFCD06409497
Clé InChI FWAPKZOTGYVZSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme e-1-phenyl-4-e-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene but-2-en-1-one, 2-buten-1-one,4-1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2h-indol-2-ylidene-1-phenyl, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethylindol-2-ylidene but-2-en-1-one, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene but-2-en-1-one
CID PubChem 53427010
Nom IUPAC 1-phényl-4-(1,3,3-triméthylindol-2-ylidène) but-2-ène-1-one
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=CC=CC(=O)C3=CC=CC=C3)C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15418235
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32875.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15498225
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32875.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15408235
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32875.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
14575-25-8
303.405
FWAPKZOTGYVZSA-UHFFFAOYSA-N
53427010
CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=CC=CC(=O)C3=CC=CC=C3)C)C
C21H21NO
MFCD06409497
e-1-phenyl-4-e-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene but-2-en-1-one, 2-buten-1-one,4-1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2h-indol-2-ylidene-1-phenyl, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethylindol-2-ylidene but-2-en-1-one, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene but-2-en-1-one
1-phényl-4-(1,3,3-triméthylindol-2-ylidène) but-2-ène-1-one
Spécification
(2E,4E)-1-Phenyl-4-(1,3,3-trimethyl-2-indolinylidene)-2-buten-1-one
156°C to 162°C
MFCD06409497
FWAPKZOTGYVZSA-UHFFFAOYSA-N
1-phényl-4-(1,3,3-triméthylindol-2-ylidène) but-2-ène-1-one
53427010
95%
14575-25-8
C21H21NO
e-1-phenyl-4-e-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene but-2-en-1-one, 2-buten-1-one,4-1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2h-indol-2-ylidene-1-phenyl, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethylindol-2-ylidene but-2-en-1-one, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene but-2-en-1-one
CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=CC=CC(=O)C3=CC=CC=C3)C)C
303.405
303.41
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante