missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2E,4E)-1-Phényl-4-(1,3,3 -triméthyl-2-indolinylidène)-2-butène-1 -one, 95 %, Thermo Scientific™

Code produit. 15408235
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 14575-25-8
Formule moléculaire C21H21NO
Poids moléculaire (g/mol) 303.405
Numéro MDL MFCD06409497
Clé InChI FWAPKZOTGYVZSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme e-1-phenyl-4-e-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene but-2-en-1-one, 2-buten-1-one,4-1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2h-indol-2-ylidene-1-phenyl, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethylindol-2-ylidene but-2-en-1-one, 1-phenyl-4-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene but-2-en-1-one
CID PubChem 53427010
Nom IUPAC 1-phényl-4-(1,3,3-triméthylindol-2-ylidène) but-2-ène-1-one
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=CC=CC(=O)C3=CC=CC=C3)C)C

Spécification

Nom chimique ou matériau (2E,4E)-1-Phenyl-4-(1,3,3-trimethyl-2-indolinylidene)-2-buten-1-one
Point de fusion 156°C to 162°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 303.41
Pourcentage de pureté 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'