Learn More
3M™ Lunettes de sécurité en polycarbonate OverSafety série 2800
Disposent d’un verre incliné et de fines branches réglables. Les lunettes de sécurité en polycarbonate 3M sont conçues pour s’adapter aux lunettes de prescription de la plupart des utilisateurs avec une interférence minimale.
13.45€ - 256.00€
Spécification
Revêtement de la lentille | Antirayures |
---|---|
Certifications/Conformité | EN 166:2001 |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Construction, foresterie, pharmaceutique |
Couleur de la monture | Bleu foncé |
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12622545
|
3M™
7000032494 |
Ambré |
13.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640391
|
3M™
7000032493 |
Transparent |
256.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçues pour s’adapter par-dessus les lunettes de prescription de la plupart des utilisateurs avec une interférence minimale
- Verres en polycarbonate robustes avec revêtement anti-rayures pour une durabilité optimale
- Offrir une couverture et un champ de vision excellents, associés à un haut niveau de protection contre les impacts
- Longueurs de branche réglables (quatre positions) pour un confort et un ajustement optimaux
- Verre incliné pour un réglage facile et un confort maximum
- Des branches souples à profil bas pour un confort et une interaction minimale avec les lunettes de prescription
Spécification
Antirayures | |
Lunettes de sécurité | |
Bleu foncé | |
Polycarbonate |
EN 166:2001 | |
Construction, foresterie, pharmaceutique | |
Réglable |