Learn More
3M™ Lunettes de sécurité en polycarbonate OverSafety série 2800
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Transparent
Description
- Conçues pour s’adapter par-dessus les lunettes de prescription de la plupart des utilisateurs avec une interférence minimale
- Verres en polycarbonate robustes avec revêtement anti-rayures pour une durabilité optimale
- Offrir une couverture et un champ de vision excellents, associés à un haut niveau de protection contre les impacts
- Longueurs de branche réglables (quatre positions) pour un confort et un ajustement optimaux
- Verre incliné pour un réglage facile et un confort maximum
- Des branches souples à profil bas pour un confort et une interaction minimale avec les lunettes de prescription
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001 |
Revêtement de la lentille | Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Construction, foresterie, industrie pharmaceutique |
Couleur de la monture | Bleu foncé |
Style des branches | Réglables |
Lens Material | Polycarbonate |