Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
43.75€ - 52.80€
Spécification
Type | Casiers séparateurs |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Boîtes cryogéniques de 32 mm de haut |
Hauteur (métrique) | 22 mm |
Code produit | Marque | Matrice de tubes | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matrice de tubes | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15200624
|
Tenak™
TE22675 |
8 x 8 cellules | Flacons avec 15,50 mm de diamètre extérieur. |
48.30€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15210624
|
Tenak™
TE22676 |
7 x 7 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 17,75 mm. |
48.30€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15220534
|
Tenak™
TE22092 |
9 x 9 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 13 mm |
43.75€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15230534
|
Tenak™
TE22094 |
12 x 12 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 10 mm |
48.30€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15240534
|
Tenak™
TE22093 |
10 x 10 cellules | Flacons avec diamètre extérieur de 12 mm |
43.75€
36 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15240614
|
Tenak™
TE22669 |
16 x 16 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 7,50 mm. |
52.80€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15250534
|
Tenak™
TE22095 |
13 x 13 cellules | Flacons avec diamètre extérieur de 9 mm |
48.30€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15250614
|
Tenak™
TE22670 |
14 x 14 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 8,75 mm. |
52.80€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15260614
|
Tenak™
TE22671 |
13 x 13 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 9,50 mm. |
52.80€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15270614
|
Tenak™
TE22672 |
12 x 12 cellules | Flacons avec un diamètre extérieur de 10,25 mm. |
52.80€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11581665
|
Tenak™
TE22096 |
14 x 14 cellules | Flacons avec diamètre extérieur de 8 mm |
48.30€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11591665
|
Tenak™
TE22097 |
16 x 16 cellules | Flacons avec diamètre extérieur de 7 mm |
48.30€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15200534
|
Tenak™
TE22090 |
7 x 7 cellules | Flacons avec diamètre extérieur de 17 mm |
43.75€
36 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Spécification
Casiers séparateurs | |
Boîtes cryogéniques de 32 mm de haut | |
22 mm |