Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE22669
Code produit. 15240614
  • 55.80€ / 36 pièces
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
  • Contient des flacons cryogéniques
  • Séparateur de type grille
Spécification
Spécification
Casiers séparateurs
Flacons avec un diamètre extérieur de 7,50 mm.
22 mm
Boîtes cryogéniques de 32 mm de haut
16 x 16 cellules