Learn More
Endecotts™ Cadre en laiton de 200 mm de diamètre avec des tamis de test en acier inoxydable à grillage
Les tamis de test pleine hauteur assurent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire. Les tamis de test à cadre en laiton Endecotts™ sont conformes aux normes ISO 3310-1 / BS410.
136.00€ - 173.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 3310-1 / BS410 |
---|---|
Hauteur (métrique) | Couverture totale |
Diamètre (métrique) externe | 200mm |
Matériau de la monture | Laiton |
Mesh Material | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12338069
|
Endecotts™
200BIW1.00 |
1mm | N/A | ||||||
12961955
|
Endecotts™
200BIW2.00 |
2mm | N/A | ||||||
12994265
|
Endecotts™
200BIW6.70 |
6,7mm | N/A | ||||||
12974265
|
Endecotts™
200BIW9.50 |
9,5mm | N/A | ||||||
12911965
|
Endecotts™
200BIW.850 |
850 μm | N/A | ||||||
12961965
|
Endecotts™
200BIW.355 |
355 μm | N/A | ||||||
Description
Les tamis de test pleine hauteur fournissent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire.Les tamis de test de cadre en laiton Endecotts™ sont conformes aux normes ISO 3310-1 / BS410.
- Cadre de précision en laiton (garantissant une stabilité constante)
- Maille en acier inox
- Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
- Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
- Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
ISO 3310-1 / BS410 | |
200mm | |
Acier inoxydable |
Couverture totale | |
Laiton |