Learn More
Endecotts™ Cadre en laiton de 200 mm de diamètre avec des tamis de test en acier inoxydable à grillage
Les tamis de test pleine hauteur assurent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire. Les tamis de test à cadre en laiton Endecotts™ sont conformes aux normes ISO 3310-1 / BS410.
Marque: Endecotts™ 200BIW.850
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tamis de test pleine hauteur fournissent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire.Les tamis de test de cadre en laiton Endecotts™ sont conformes aux normes ISO 3310-1 / BS410.
- Cadre de précision en laiton (garantissant une stabilité constante)
- Maille en acier inox
- Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche (aucune fissure donc pas de perte de matériau)
- Maille uniformément tendue (assure une analyse précise)
- Bord sûr (son grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Laiton | |
Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire | |
Laiton |
850 μm | |
ISO 3310-1 / BS410 | |
Couverture totale | |
200mm | |
Acier inoxydable |