Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors à angle fixe Frontier™
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors à angle fixe Frontier™.
108.00€ - 113.00€
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15896722
|
Ohaus™
30314893 |
1 x 15 ml (17 mm de diamètre RB) |
108.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15836732
|
Ohaus™
30314897 |
1 x 15 ml (17 mm de diamètre FA) |
113.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15846732
|
Ohaus™
30314898 |
2 x 15 ml |
108.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15806732
|
Ohaus™
30314894 |
1 x 30 ml |
108.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15856732
|
Ohaus™
30314899 |
1 x 16 ml |
108.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15816732
|
Ohaus™
30314895 |
1 x 50 ml (29 mm de diamètre RB) |
113.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15826732
|
Ohaus™
30314896 |
1 x 50 ml (29 mm de diamètre FA) |
108.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Peut accueillir des tubes à centrifuger plus petits et / ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor
- Adaptée à une utilisation dans les rotors Frontier™ suivants :
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Spécification
2 |