Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors à angle fixe Frontier™
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors à angle fixe Frontier™.
Marque: Ohaus™ 30314895
105.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits et / ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptée à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; suivants :ulliR-A4x85/12MI/liliR-A6x85/13MI/liliR-A6x85/14MI/li/ul/li/ulSpécification
RB | |
29 mm | |
Adaptateur, 1 x 50 ml D, 29 mm RB, 2/boîte, V2 | |
2 |
1 x 50 ml (29 mm de diamètre RB) | |
Rotors angulaires fixes Frontier | |
1 |