Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x100/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x100/4MI
186.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotors libres R-S4x100/4MI |
---|---|
Nb par paquet | 2 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15816692
|
Ohaus™
30314854 |
10 x 1,5 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15826692
|
Ohaus™
30314855 |
9 x 4,5 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15836692
|
Ohaus™
30314856 |
7 x 5 à 7 ml (13 mm de diamètre, RB) |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15806692
|
Ohaus™
30314853 |
9 x 5 à 7 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15846692
|
Ohaus™
30314857 |
7 x 5 à 7 ml (13 mm de diamètre, Vca) |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15856692
|
Ohaus™
30314858 |
5 x 4 à 10 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15896682
|
Ohaus™
30314852 |
7 x 15 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15886682
|
Ohaus™
30314851 |
1 x 15 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15876682
|
Ohaus™
30314850 |
2 x 15 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15866682
|
Ohaus™
30314849 |
1 x 25 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15856682
|
Ohaus™
30314848 |
1 x 30 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15826682
|
Ohaus™
30314845 |
1 x 50 ml (29 mm de diamètre, RB) |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15836682
|
Ohaus™
30314846 |
1 x 50 ml (29 mm de diamètre, FA) |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15846682
|
Ohaus™
30314847 |
1 x 50 ml (29 mm de diamètre) |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15816682
|
Ohaus™
30314844 |
1 x 50 ml (34 mm de diamètre) |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15806682
|
Ohaus™
30314843 |
1 x 85 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15896672
|
Ohaus™
30314842 |
1 x 100 ml |
186.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Peut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor
- Adaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontier™ R-S4x100/4MI
Spécification
Rotors libres R-S4x100/4MI | |
2 |