Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x100/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x100/4MI
Marque: Ohaus™ 30314852
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x100/4MI/li/ulSpécification
RB | |
17 mm | |
Rack, 7 x 15 ml D17 mm RB, 2/boîte | |
2 |
7 x 15 ml | |
Rotors libres R-S4x100/4MI | |
7 |