Learn More
2-vinylpyridine, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
30.50€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-69-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.14 |
Numéro MDL | MFCD00006355 |
Clé InChI | KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238 |
CID PubChem | 7521 |
Nom IUPAC | 2-éthénylpyridine |
SMILES | C=CC1=CC=CC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10754461
|
Thermo Scientific Acros
158000050 |
5 mL | Flacon en verre |
30.50€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10295530
|
Thermo Scientific Acros
158002500 |
250 mL | Flacon en verre |
61.20€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10589633
|
Thermo Scientific Acros
158000010 |
1 L | Flacon en verre |
185.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-69-6 | |
105.14 | |
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N | |
7521 | |
C=CC1=CC=CC=N1 |
C7H7N | |
MFCD00006355 | |
2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238 | |
2-éthénylpyridine |
Spécification
2-Vinylpyridine | |
100-69-6 | |
100.0 | |
Marron | |
159°C | |
Authentique | |
C7H7N | |
1.5490 to 1.551 | |
20, 256 | |
2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238 | |
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthénylpyridine | |
105.14 | |
1.2 mPa.s (20°C) | |
97% |
97% | |
96.0 | |
-50°C | |
0.9983g/mL | |
47°C | |
96% min. (GC) | |
(C5H4N)CH=CH2 | |
MFCD00006355 | |
0.9983 | |
Solubility in water: 2.5g/100 mL in water (20°C). Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in hydrocarbons,alcohol,ketones and,esters,soluble in methanol,ethanol,dioxane | |
C=CC1=CC=CC=N1 | |
0.1% tert.-butylcatechol | |
7521 | |
105.14 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Liquide et vapeurs inflammables
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-879-8
missing translation for 'rtecsNumber' : UU1040000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Vinylpyridine, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.