Learn More
2-vinylpyridine, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10589633
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-69-6
Formule moléculaire C7H7N
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00006355
Clé InChI KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238
CID PubChem 7521
Nom IUPAC 2-éthénylpyridine
SMILES C=CC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Vinylpyridine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -50°C
Couleur Marron
Densité 0.9983g/mL
Point d’ébullition 159°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)CH=CH2
Indice de réfraction 1.5490 to 1.551
Quantité 1 L
Beilstein 20, 256
Gravité spécifique 0.9983
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/100 mL in water (20°C). Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in hydrocarbons,alcohol,ketones and,esters,soluble in methanol,ethanol,dioxane
Stabilisateur 0.1% tert.-butylcatechol
Viscosité 1.2 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Vinylpyridine, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.