Learn More
Ester pinacolique d’acide 2-triméthylsilyl-1-éthylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
53.60€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS 165904-20-1
Formule moléculaire C11H25BO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 228.21
Numéro MDL MFCD03788725
Clé InChI YKYAZAJUMAWTGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester, trimethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane, trimethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane
CID PubChem 11436111
Nom IUPAC Triméthyl-[2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)éthyl]silane
SMILES CC1(C)OB(CC[Si](C)(C)C)OC1(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11328916
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19534.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11318916
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19534.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
165904-20-1
228.21
YKYAZAJUMAWTGO-UHFFFAOYSA-N
11436111
CC1(C)OB(CC[Si](C)(C)C)OC1(C)C
C11H25BO2Si
MFCD03788725
2-trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester, trimethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane, trimethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane
Triméthyl-[2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)éthyl]silane
Spécification
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester
C11H25BO2Si
MFCD03788725
Moisture sensitive
YKYAZAJUMAWTGO-UHFFFAOYSA-N
Triméthyl-[2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)éthyl]silane
11436111
97%
165904-20-1
1.431
8683473
2-trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester, trimethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane, trimethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane
CC1(C)OB(CC[Si](C)(C)C)OC1(C)C
228.21
228.22
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante