Learn More
Ester pinacolique d’acide 2-triméthylsilyl-1-éthylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11328916
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165904-20-1
Formule moléculaire C11H25BO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 228.21
Numéro MDL MFCD03788725
Clé InChI YKYAZAJUMAWTGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester, trimethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane, trimethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane
CID PubChem 11436111
Nom IUPAC Triméthyl-[2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)éthyl]silane
SMILES CC1(C)OB(CC[Si](C)(C)C)OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester
Indice de réfraction 1.431
Quantité 250 mg
Beilstein 8683473
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 228.22
Pourcentage de pureté 97%