Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)pyridine-5-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.70€ - 471.00€
Identifiants chimiques
CAS | 868662-36-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5BF3NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.916 |
Numéro MDL | MFCD07375381 |
Clé InChI | BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid |
CID PubChem | 25134278 |
Nom IUPAC | Acide [6-(trifluorométhyl)pyridine-3-yl]boronique |
SMILES | B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15438706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64106.MD |
250 mg | |||||||
15431159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64106.03 |
1 g |
122.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15441159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64106.06 |
5 g |
471.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une matière première et d’un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique des secteurs agrochimique, pharmaceutique et de colorant de synthèse.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
868662-36-6 | |
190.916 | |
BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N | |
25134278 | |
B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O |
C6H5BF3NO2 | |
MFCD07375381 | |
2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid | |
Acide [6-(trifluorométhyl)pyridine-3-yl]boronique |
Spécification
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid | |
C6H5BF3NO2 | |
2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid | |
BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [6-(trifluorométhyl)pyridine-3-yl]boronique | |
25134278 | |
98% |
868662-36-6 | |
MFCD07375381 | |
Slightly soluble in water. | |
B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O | |
190.916 | |
190.92 | |
Solide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only