Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)pyridine-5-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15438706
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une matière première et d’un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique des secteurs agrochimique, pharmaceutique et de colorant de synthèse.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868662-36-6
Formule moléculaire C6H5BF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 190.916
Numéro MDL MFCD07375381
Clé InChI BNTIPMNMTIAWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboric acid, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ylboronic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 6-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 2-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyridineboronic acid, 6-trifluoromethyl-3-pyridylboronic acid
CID PubChem 25134278
Nom IUPAC Acide [6-(trifluorométhyl)pyridine-3-yl]boronique
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 190.92
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide