Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts, Tygon LMT-55
Tubulure à usage général conçue pour un fonctionnement optimal avec votre pompe Ismatec.
82.10€
Spécification
Matériau | Tygon LMT-55 |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 400 mm |
À utiliser avec (application) | Applications générales de laboratoire, pompes avec cassettes à intégrer dans la tête de pompe |
Température min. de fonctionnement (métrique) | −50°C |
Quantité d’emballage | 12/boîte |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15532181
|
Ismatec™
SC0009T |
Diam. interne0,89 mm |
82.10€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pour une utilisation avec des pompes intégrant des cassettes dans la tête de pompe.
- Arrêts avec code couleur.
- Tubulure ronde bon marché pour les applications générales en laboratoire.
- Transparent.
- Résistance à presque tous les produits chimiques inorganiques.
- Paroi intérieure lisse et polie.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Résistance à l’usure et non-oxydante.
Spécification
Tygon LMT-55 | |
Applications générales de laboratoire, pompes avec cassettes à intégrer dans la tête de pompe | |
12/boîte | |
Transparent |
400 mm | |
−50°C | |
Acides :Bon, Solutions alcalines :Bon, Solvants :Non enreg., Pression :Correcte, À vide :bonne, Milieu visqueux :Excellent, Milieu stérile :Limité | |
74°C |