Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts, Tygon LMT-55
Tubulure à usage général conçue pour un fonctionnement optimal avec votre pompe Ismatec.
Marque: Ismatec™ SC0009T
14.56 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec des pompes intégrant des cassettes dans la tête de pompe.
- Arrêts avec code couleur.
- Tubulure ronde bon marché pour les applications générales en laboratoire.
- Transparent.
- Résistance à presque tous les produits chimiques inorganiques.
- Paroi intérieure lisse et polie.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Résistance à l’usure et non-oxydante.
Spécification
Orange-Orange | |
Tygon LMT-55 | |
Applications générales de laboratoire, pompes avec cassettes à intégrer dans la tête de pompe | |
12/boîte | |
Diam. interne0,89 mm | |
74°C |
0,89 mm | |
400 mm | |
−50°C | |
Acides :Bon, Solutions alcalines :Bon, Solvants :Non enreg., Pression :Correcte, À vide :bonne, Milieu visqueux :Excellent, Milieu stérile :Limité | |
Transparent |