Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts, Tygon HC F-4040-A
Tubulure spéciale pour hydrocarbures, produits pétroliers et distillats.
161.00€
Spécification
Matériau | Tygon HC |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 400 mm |
À utiliser avec (application) | Pompes intégrant des cassettes dans la conception de la tête de pompe.Hydrocarbures, produits pétroliers et distillats. |
Température min. de fonctionnement (métrique) | −37°C |
Quantité d’emballage | 12/boîte |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10286182
|
Ismatec™
SC0166 |
Diam. interne1,52 mm |
161.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spécialement formulée pour transporter les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats.
- Idéal pour l'essence, le kérosène, les combustibles de chauffage, les liquides de coupe et les liquides de refroidissement à base de glycols.
- Faible perméabilité aux gaz.
Spécification
Tygon HC | |
Pompes intégrant des cassettes dans la conception de la tête de pompe.Hydrocarbures, produits pétroliers et distillats. | |
12/boîte | |
Ambré |
400 mm | |
−37°C | |
Acides :Limité, Solutions alcalines :Non enr., solvants :Non enreg., Pression :bonne, Mise à vide :bonne, Milieu visqueux :Excellent, milieu stérile :Limité | |
74°C |