Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts, Tygon HC F-4040-A
Tubulure spéciale pour hydrocarbures, produits pétroliers et distillats.
Marque: Ismatec™ SC0166
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialement formulée pour transporter les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats.
- Idéal pour l'essence, le kérosène, les combustibles de chauffage, les liquides de coupe et les liquides de refroidissement à base de glycols.
- Faible perméabilité aux gaz.
Spécification
Jaune-Bleu | |
Tygon HC | |
Pompes intégrant des cassettes dans la conception de la tête de pompe.Hydrocarbures, produits pétroliers et distillats. | |
12/boîte | |
Diam. interne1,52 mm | |
74°C |
1,52 mm | |
400 mm | |
- 37°C | |
Acides :Limité, Solutions alcalines :Non enr., solvants :Non enreg., Pression :bonne, Mise à vide :bonne, Milieu visqueux :Excellent, milieu stérile :Limité | |
Ambré |