Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts, Tygon E-LFL
Tubulure pour pompe, durable et résistante aux produits chimiques, disponible en plusieurs tailles.
84.80€ - 149.00€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 175.300 ; Pharmacopée américaine classe VI |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | Tygon E-LFL |
Longueur totale (métrique) | 400 mm |
À utiliser avec (application) | Pompes intégrant des cassettes dans la conception de la tête de pompe. |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15743339
|
Ismatec™
SCE0415 |
Diam. interne0,38 mm |
146.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15753339
|
Ismatec™
SCE0417 |
Diam. interne0,64 mm |
146.00€
12 pièces |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15763339
|
Ismatec™
SCE0418 |
Diam. interne0,76 mm |
140.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15705418
|
Ismatec™
SCE0421 |
Diam. interne1,14 mm |
146.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15783339
|
Ismatec™
SCE0422 |
Diam. interne1,25 mm | |||||||
15793339
|
Ismatec™
SCE0423 |
Diam. interne1,37 mm |
146.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15703349
|
Ismatec™
SCE0425 |
Diam. interne1,60 mm |
149.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15713349
|
Ismatec™
SCE0426 |
Diam. interne1,85 mm |
146.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15723349
|
Ismatec™
SCE0428 |
Diam. interne2,20 mm |
146.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans DEHP.
- Tubulure Tygon avec la plus longue durée de vie, parmi les matériaux transparents.
- Excellent choix pour les applications où transparence et résistance chimique sont nécessaires.
- Grande résistance chimique.
- Sans goût.
- Spallation des particules très faible.
- Conforme aux critères de la norme USP de classe VI et de la FDA.
- Ne vieillit pas.
Spécification
FDA 21 CFR 175.300 ; Pharmacopée américaine classe VI | |
Tygon E-LFL | |
Pompes intégrant des cassettes dans la conception de la tête de pompe. | |
12/boîte | |
Autoclavables à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C (250°F) ; la tubulure apparaît laiteuse.Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.Stérilisation par irradiation déconseillée. | |
74°C |
Oui | |
400 mm | |
−50°C | |
Acides :Solutions alcalines de qualité supérieure :Solvants de qualité supérieure :Non enreg., Pression :Bonne, vide :Bonne, milieu visqueux :Milieu stérile de qualité supérieure :Limité | |
Transparent |