Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts, Tygon E-LFL
Tubulure pour pompe, durable et résistante aux produits chimiques, disponible en plusieurs tailles.
Marque: Ismatec™ SCE0417
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans DEHP.
- Tubulure Tygon avec la plus longue durée de vie, parmi les matériaux transparents.
- Excellent choix pour les applications où transparence et résistance chimique sont nécessaires.
- Grande résistance chimique.
- Sans goût.
- Spallation des particules très faible.
- Conforme aux critères de la norme USP de classe VI et de la FDA.
- Ne vieillit pas.
Spécification
FDA 21 CFR 175.300 ; Pharmacopée américaine classe VI | |
Oui | |
Tygon E-LFL | |
Pompes intégrant des cassettes dans la conception de la tête de pompe. | |
12/boîte | |
Diam. interne0,64 mm | |
Transparent |
Orange - blanc | |
Diam. interne0,64 mm | |
400 mm | |
−50°C | |
Acides :Solutions alcalines de qualité supérieure :Solvants de qualité supérieure :Non enreg., Pression :Bonne, vide :Bonne, milieu visqueux :Milieu stérile de qualité supérieure :Limité | |
Autoclavables à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C (250°F) ; la tubulure apparaît laiteuse.Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.Stérilisation par irradiation déconseillée. | |
74°C |