Learn More
2-pyrrolidine-1-ylisonicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
109.00€ - 310.00€
Identifiants chimiques
CAS | 898289-23-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.219 |
Numéro MDL | MFCD08690286 |
Clé InChI | QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl |
CID PubChem | 18525845 |
Nom IUPAC | 2-pyrrolidine-1-ylpyridine-4-carbalaldéhyde |
SMILES | C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10526324
|
Thermo Scientific Maybridge
CC50404CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
109.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10631994
|
Thermo Scientific Maybridge
CC50404DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
310.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
898289-23-1 | |
176.219 | |
QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N | |
18525845 | |
C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O |
C10H12N2O | |
MFCD08690286 | |
2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl | |
2-pyrrolidine-1-ylpyridine-4-carbalaldéhyde |
Spécification
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde | |
96.5 | |
97% | |
MFCD08690286 | |
QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-pyrrolidine-1-ylpyridine-4-carbalaldéhyde | |
18525845 | |
97% |
898289-23-1 | |
100.0 | |
C10H12N2O | |
2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl | |
C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O | |
176.219 | |
176.22 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par contact cutané.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It
Mention d’avertissement GHS :danger