Learn More
2-pyrrolidine-1-ylisonicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10526324
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 898289-23-1
Formule moléculaire C10H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.219
Numéro MDL MFCD08690286
Clé InChI QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
CID PubChem 18525845
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylpyridine-4-carbalaldéhyde
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 97%