Learn More
2-pyrrolidine-1-ylaniline, Thermo Scientific™
35.65€ - 241.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21627-58-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.236 |
Clé InChI | BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine |
CID PubChem | 937501 |
Nom IUPAC | 2-pyrrolidine-1-ylaniline |
SMILES | C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10295784
|
Thermo Scientific Maybridge
CC44814CB |
250 mg |
35.65€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10091284
|
Thermo Scientific Maybridge
CC44814DA |
1 g |
83.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10777475
|
Thermo Scientific Maybridge
CC44814DE |
5 g |
241.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
21627-58-7 | |
162.236 | |
2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine | |
2-pyrrolidine-1-ylaniline |
C10H14N2 | |
BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N | |
937501 | |
C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N |
Spécification
2-Pyrrolidin-1-ylaniline | |
97% | |
2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine | |
C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N | |
162.236 | |
162.23 |
21627-58-7 | |
C10H14N2 | |
BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N | |
2-pyrrolidine-1-ylaniline | |
937501 | |
97% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement