Learn More
2-pyrrolidine-1-ylaniline, Thermo Scientific™
Code produit. 10091284
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 21627-58-7
Formule moléculaire C10H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 162.236
Clé InChI BFPUBGCFJMIZDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-1-yl aniline, 2-pyrrolidinoaniline, 2-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 2-pyrrolidinylphenylamine, 2-pyrrolizinoaniline, acmc-209fmh, 2-pyrrolidin-1-ylphenylamine, 1-2-aminophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylphenyl amine, 2-1-pyrrolidinyl-benzenamine
CID PubChem 937501
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylaniline
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidin-1-ylaniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 97%