Learn More
Chlorure de 2-pyrazinecarbonyle, qualité technique, Thermo Scientific™
87.35€ - 486.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19847-10-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3ClN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.542 |
Clé InChI | TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g |
CID PubChem | 88279 |
Nom IUPAC | Chlorure de pyrazine-2-carbonyle |
SMILES | C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10049081
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03402CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
87.35€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10712663
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03402DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
217.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10662655
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03402DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
486.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
19847-10-0 | |
142.542 | |
2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g | |
Chlorure de pyrazine-2-carbonyle |
C5H3ClN2O | |
TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N | |
88279 | |
C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl |
Spécification
2-Pyrazinecarbonyl chloride | |
C5H3ClN2O | |
TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de pyrazine-2-carbonyle | |
88279 | |
Tech. |
19847-10-0 | |
2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g | |
C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl | |
142.542 | |
142.54 | |
Technique |