Learn More
Chlorure de 2-pyrazinecarbonyle, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit. 10662655
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 19847-10-0
Formule moléculaire C5H3ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 142.542
Clé InChI TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
CID PubChem 88279
Nom IUPAC Chlorure de pyrazine-2-carbonyle
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrazinecarbonyl chloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 142.54
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique