Learn More
Acide 2-propylpentanoïque, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.38€ - 116.58€
Identifiants chimiques
CAS | 1069-66-5 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00078604 |
Clé InChI | AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin |
CID PubChem | 16760703 |
ChEBI | CHEBI:9925 |
Nom IUPAC | Sodium ; 2-propylpentanoate |
SMILES | CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10077682
|
Thermo Scientific Acros
271830050 |
5 g |
36.38€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10466573
|
Thermo Scientific Acros
271830250 |
25 g |
116.58€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1069-66-5 | |
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M | |
16760703 | |
Sodium ; 2-propylpentanoate |
MFCD00078604 | |
sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin | |
CHEBI:9925 | |
CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+] |
Spécification
2-Propylpentanoic acid, sodium salt | |
1069-66-5 | |
100.0 | |
Blanc | |
98% | |
C8H15NaO2 | |
MFCD00078604 | |
sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin | |
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; 2-propylpentanoate | |
16760703 | |
166.2 | |
Poudre fine |
98% | |
97.5 | |
>300.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
(CH3CH2CH2)2CHCOONa | |
15, 10099 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+] | |
166.2 | |
CHEBI:9925 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut nuire au fœtus.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeu
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-961-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YV7876000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Propylpentanoic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only