Learn More
Acide 2-propylpentanoïque, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10077682
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1069-66-5
Numéro MDL MFCD00078604
Clé InChI AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium valproate, sodium 2-propylpentanoate, valproate sodium, valproic acid sodium salt, eurekene, labazene, orfiril, epilim, valproic acid sodium, valerin
CID PubChem 16760703
ChEBI CHEBI:9925
Nom IUPAC Sodium ; 2-propylpentanoate
SMILES CCCC(CCC)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propylpentanoic acid, sodium salt
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H15NaO2
Formule linéaire (CH3CH2CH2)2CHCOONa
Quantité 5 g
Merck Index 15, 10099
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 166.2
Poids de la formule 166.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propylpentanoic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.