Learn More
2-Propanol, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
93.60€ - 420.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.096 |
Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
CID PubChem | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nom IUPAC | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15568524
|
Avantor J.T.Baker
9084-01 |
500 mL | Flacon en verre ambré à col étroit | N/A | N/A | N/A | |||||
15578524
|
Avantor J.T.Baker
9084-03 |
4 L | Flacon en verre ambré à col étroit |
420.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
67-63-0 | |
60.096 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
C3H8O | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
Spécification
2-Propanol | |
12.00°C | |
1L = 0.79kg | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
67-63-0 | |
Meets ACS reagent chemical requirements | |
C3H8O | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Propanol, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™