Learn More
2-Propanol, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Description
- Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
Quantité | 500 mL |
Point d’éclair | 12.00°C |
Conditionnement | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Notes de qualité de la pureté | Meets ACS reagent chemical requirements |
Gravité spécifique | 1L = 0.79kg |
Poids de la formule | 60.1 |
Qualité | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.