Learn More
2-pipéridinobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
42.75€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS 3430-40-8
Formule moléculaire C12H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00052257
Clé InChI VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
CID PubChem 335067
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10026082
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB03853DA
1 g
42.75€
1g
10451913
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB03853EA
10 g
109.00€
10g
10604575
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB03853EB
25 g
204.00€
25g
Identifiants chimiques
3430-40-8
204.27
VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
335067
C12H16N2O
MFCD00052257
2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Spécification
2-Piperidinobenzamide
96.5
97%
C12H16N2O
2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
204.27
204.27
3430-40-8
100.0
Flacon en verre ambré
MFCD00052257
VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
2-pipéridine-1-ylbenzamide
335067
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.