Learn More
2-pipéridinobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10451913
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 3430-40-8
Formule moléculaire C12H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00052257
Clé InChI VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
CID PubChem 335067
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Piperidinobenzamide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Nom IUPAC 2-(piperidin-1-yl)benzamide
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 97%