Learn More
2-Phénoxyéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.40€ - 485.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1758-46-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.182 |
Numéro MDL | MFCD00052975 |
Clé InChI | IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino |
CID PubChem | 15651 |
Nom IUPAC | 2-phénoxyéthanamine |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12225.03 |
1 g |
39.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12225.06 |
5 g |
121.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12225.14 |
25 g |
485.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Organic intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1758-46-9 | |
137.182 | |
IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N | |
15651 | |
C1=CC=C(C=C1)OCCN |
C8H11NO | |
MFCD00052975 | |
2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino | |
2-phénoxyéthanamine |
Spécification
2-Phenoxyethylamine | |
88°C to 90°C (1 mmHg) | |
Amine-like | |
C6H5O(CH2)2NH2 | |
UN2735 | |
2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino | |
C1=CC=C(C=C1)OCCN | |
137.182 | |
137.18 |
1758-46-9 | |
107°C (224°F) | |
C8H11NO | |
MFCD00052975 | |
774671 | |
IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N | |
2-phénoxyéthanamine | |
15651 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P308+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : KR9500000
RUO – Research Use Only