Learn More
2-Phénoxyéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484903
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Organic intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1758-46-9
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00052975
Clé InChI IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
CID PubChem 15651
Nom IUPAC 2-phénoxyéthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethylamine
Densité 1.048
Point d’ébullition 88°C to 90°C (1 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire C6H5O(CH2)2NH2
Indice de réfraction 1.537
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 774671
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%