Learn More
Bromure de 2-phénoxyéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.32€ - 411.05€
Identifiants chimiques
CAS | 589-10-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.063 |
Numéro MDL | MFCD00000234 |
Clé InChI | JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene |
CID PubChem | 68526 |
Nom IUPAC | 2-bromoéthoxybenzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.14 |
25 g |
44.32€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.22 |
100 g |
126.63€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.36 |
500 g |
411.05€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé dans la synthèse et l’activité antihypertensive des spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-pipéridine]-2(1H)-ones 4′-substitués.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
589-10-6 | |
201.063 | |
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
68526 | |
C1=CC=C(C=C1)OCCBr |
C8H9BrO | |
MFCD00000234 | |
2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene | |
2-bromoéthoxybenzène |
Spécification
2-Phenoxyethyl bromide | |
31°C to 35°C | |
135°C to 137°C (20 mmHg) | |
C8H9BrO | |
508290 | |
Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate. | |
C1=CC=C(C=C1)OCCBr | |
201.063 | |
201.07 |
589-10-6 | |
1.35 | |
65°C (149°F) | |
MFCD00000234 | |
2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene | |
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromoéthoxybenzène | |
68526 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-634-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Phenoxyethyl bromide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: (2-bromoethoxy)benzene
RUO – Research Use Only