Learn More
Bromure de 2-phénoxyéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454547
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et l’activité antihypertensive des spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-pipéridine]-2(1H)-ones 4′-substitués.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-10-6
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.063
Numéro MDL MFCD00000234
Clé InChI JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
CID PubChem 68526
Nom IUPAC 2-bromoéthoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethyl bromide
Point de fusion 31°C to 35°C
Densité 1.35
Point d’ébullition 135°C to 137°C (20 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Quantité 100 g
Beilstein 508290
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 201.07
Pourcentage de pureté 98%