Learn More
2-Octanoylthiophène, 99 %, Thermo Scientific™
21.30€ - 274.00€
Identifiants chimiques
CAS 30711-41-2
Formule moléculaire C12H18OS
Poids moléculaire (g/mol) 210.335
Numéro MDL MFCD00053146
Clé InChI QRJZCQOLJVIBDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octanoylthiophene, 2-n-octanoylthiophene, 2-octanoyl thiophene, n-heptyl 2-thienyl ketone, 1-thiophen-2-yl octan-1-one, 1-octanone, 1-2-thienyl, thiophene, 2-octanoyl, acmc-1ad13, 1-2-thienyl octan-1-one
CID PubChem 141582
Nom IUPAC 1-thiophène-2-yloctan-1-one
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=CS1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11490257
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21678.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11400267
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21678.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11410267
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21678.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
30711-41-2
210.335
QRJZCQOLJVIBDE-UHFFFAOYSA-N
141582
CCCCCCCC(=O)C1=CC=CS1
C12H18OS
MFCD00053146
2-octanoylthiophene, 2-n-octanoylthiophene, 2-octanoyl thiophene, n-heptyl 2-thienyl ketone, 1-thiophen-2-yl octan-1-one, 1-octanone, 1-2-thienyl, thiophene, 2-octanoyl, acmc-1ad13, 1-2-thienyl octan-1-one
1-thiophène-2-yloctan-1-one
Spécification
2-Octanoylthiophene
1.008
C12H18OS
MFCD00053146
2-octanoylthiophene, 2-n-octanoylthiophene, 2-octanoyl thiophene, n-heptyl 2-thienyl ketone, 1-thiophen-2-yl octan-1-one, 1-octanone, 1-2-thienyl, thiophene, 2-octanoyl, acmc-1ad13, 1-2-thienyl octan-1-one
CCCCCCCC(=O)C1=CC=CS1
210.335
210.34
30711-41-2
120°C to 122°C (1 mmHg)
1.52
4220
QRJZCQOLJVIBDE-UHFFFAOYSA-N
1-thiophène-2-yloctan-1-one
141582
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante